Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektrode, flache Oberfläche, Epoxidharzschaft, BNC-Anschluss
Descripción
Mithilfe dieser pH-Kombinationselektronen lassen sich flüssige Proben schnell und genau ablesen, ohne dass die Proben in Kontakt mit Silberionen kommen.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektroden, ausgestattet mit einem gegen Verstopfungen geschützten, offenen Doppel-Diaphragma-System, können Sie zähflüssige Proben schnell und genau messen, ohne dass die Probe mit Silberionen in Kontakt kommt. Diese quecksilberfreien Elektroden eignen sich ideal für Messungen an Proben, die Proteine oder TRIS-Puffer enthalten. Da diese Elektroden eine Referenz aus Polymergel statt einer Fülllösung enthalten, ist der Wartungsaufwand bei diesen Elektroden äußerst gering.
- 0 bis 14 pH
- Temperaturbereich: 0 ° bis 60 °C (0 ° bis 140 °F)
- Auswahl an Steckern, mit 1 m (3 ft.) Kabel
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Epoxidschaft |
| Anschlusstypen | WPBNC |
| Diaphragma | Offen |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0°bis 60 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode mit Doppeljuktion, wasserfestes BNC-Verbindungsstück |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweck, rauer Einsatz, Labor- oder Feldeinsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion pH-Messgerät |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma |
| Mostrar más |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.