Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Automatische Rührsonde und Rührstange
Artikelnummer. 18805803
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
18805803 21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 in.) -
11926069 21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18805803 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 096019WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 €
    300.95 € / 1 Stück
    Sparen 44.05 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Setzen Sie die Rührsonde mit Orion Tischmessgeräten für das Rühren von Lösungen ein, um ohne Rührplatten und -stäbe eine bessere Messgenauigkeit zu erreichen
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion Star™ Rührer sonde, um Standards und Proben für eine bessere Messgenauigkeit zu rühren, ohne Probleme bei der Trennung von Rührplatten und -stäben. Das Produkt ist für die Verwendung mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Messgeräten, Thermo Scientific™ Orion Star™ A210 Tischmessgeräten und älteren Orion Star™ Tischmessgeräten vorgesehen. Die Orion™ Star Rührsonde wird vom Messgerät mit fünf optimalen Rührgeschwindigkeiten angetrieben und gesteuert. Sie kann in das Elektrodenstativ eingesetzt werden, sodass sie sich leicht in und aus den Proben bewegen und sich einfacher reinigen lässt. Die Rührstangen lassen sich ersetzen, wodurch die Lebensdauer der Orion™ Star Rührsonden verlängert wird.
Passt auf den Schwingarm-Elektrodenhalter 96019
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Rührerbuchse
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,6 in. rund (Rührpaddel)
Beschreibung Orion Star Rührersonde für Tischmessgeräte
Durchmesser (metrisch) 1,5 cm rund (Rührpaddel)
Typ Zubehör für Messgeräte
Abmessungen (L x B x H) 21 x 2 x 2 cm (8,3 x 0,8 x 0,8 in.)
Enthält Orion Star Serie Rührersonde mit austauschbarem Rührstab
Gewicht (angloamerikanisch) 0.8 lb.
Gewicht (metrisch) 0.3 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion Star Messgeräte und Orion 960 TitratorPLUS System
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.