Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroden
Artikelnummer. 10314721
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC
BNC, wasserdicht
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10314721 BNC, wasserdicht 1 Stück
10212591 BNC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314721 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9635BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 €
    711.90 € / 1 Stück
    Sparen 178.10 €
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Bromid-Elektroden können Sie Bromid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroden können Sie Bromid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach und kostengünstig messen.
Bromid-Halbzellenelektroden (Artikelnummern 9435BN und 9435SC) bieten die Vorteile des Sure-Flow Diaphragma-Designs, wenn sie in Verbindung mit Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma genutzt werden.
Die Bromid-Kombinationselektrode (Artikelnummer 9635BNWP) erfordert keine separate Referenzelektrode, wodurch sie für die Verwendung bei kleineren Probenmengen geeignet ist.
Ähnliche Produkte
  • Kalibrierstandards: 943506 (0,1 M NaBr)
  • Erforderliche ISA: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen BNC, wasserdicht
Beschreibung Modell 9635 ; Orion Bromide Kombination
Diaphragma Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
Material Epoxy
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Messgeräte
Betriebstemperatur (metrisch) 0°C to 80°C
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode