Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Chlorid-Elektroden
Artikelnummer. 10171111
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC
BNC, wasserdicht
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10171111 BNC 1 Stück
10430063 Schraubverschluss 1 Stück
10599511 BNC, wasserdicht 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171111 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 9417BN
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
Die Orion 931701 Chlorid-Elektrode ersetzt die Orion 92-17 Chlorid-Elektrode und kann in Anwesenheit geringer Konzentrationen an Sulfid, Iodid und Cyanid verwendet werden.
  • Kalibrierstandards: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1.000 ppm Cl)
  • Erforderliche ISA: 940011 oder 941709/CISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Water testing, wastewater, brines, salt in food, plant tissues, acids, concrete, total chlorine in coal, chloride titrations
Anschlusstypen BNC
Beschreibung Festkörper, Halbzelle
Material Epoxy
Zertifizierung/Konformität 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Elektrode Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
Zur Verwendung mit (Geräte) Chloridelektroden können auf jedem ISE-Messgerät mit BNC-Anschluss verwendet werden. Die Elektroden können auch auf Messgeräten mit einer Vielzahl von Eingängen verwendet werden, wenn ein Adapterkabel verwendet wird.
Betriebstemperatur (metrisch) 0°C to 80°C
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode