Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör
Artikelnummer. 11717817
Change view
Click to view available options
Verpackung:
Flasche
Flaschen
Pouch
Leitfähigkeit:
100 μS/cm
111,9 mS/cm
12,9 mS
12.9 mS/cm
1413 μS/cm
1413 μS/cm
147 μS/cm
Packungsgröße:
10 Stück
475 Milliliter
5 Stück
Artikelnummer. Verpackung Leitfähigkeit unitSize
11717817 Pouch 147 μS/cm 10 Stück
10364141 Flasche 100 μS/cm 5 Stück
11906079 Flasche 1413 μS/cm 5 Stück
10075463 Flaschen 111,9 mS/cm 5 Stück
11916079 Flasche 12.9 mS/cm 5 Stück
11747717 Flasche 12,9 mS 475 Milliliter
16267551 Pouch 147 μS/cm 10 Stück
11787807 Pouch 111,9 mS/cm 10 Stück
11707817 Pouch 1413 μS/cm 10 Stück
9 options
Artikelnummer. 11717817
Marke: Thermo Scientific™ 01100910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit diesen Leitfähigkeitsstandards und Lösungen durch. Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards und -lösungen durch. Wählen Sie aus einer kompletten Auswahl von Leitfähigkeitszubehör, einschließlich Leitfähigkeitsstandards und TDS-Standards (Total Dissolved Solids, insgesamt gelöste Feststoffe). Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Leitfähigkeitsstandards
  • NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
  • Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
  • Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Leitfähigkeitsstandard
Verpackung Pouch
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Leitfähigkeit 147 μS/cm
Farbe Durchsichtig
pH 4.75 to 7.75
Siedepunkt 100°C
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion pH-Messgerät
Löslichkeit löslich
Lösungstyp Standardlösung
Typ Leitfähigkeitsstandard
Menge 10 x 15 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.