Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kupfer-Elektroden
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9429BN Kupfer-Halbzelle und der Orion 99629BNWP Kupfer-Elektrode aus der Ionplus Serie können Kupferionen in Lösung schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9629BNWP bietet außerdem durch die integrierte Sure-Flow-Referenzelektrode die Vorteile der Ionplus Serie.
- Katalognummer des Kalibrierungsstandards: 0,1 M Cu(NO3)2/942906
- Erforderliche ISA-Katalognummer: 940011
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Schraubverschluss |
| Beschreibung | Mit Schraubverschluss |
| Diaphragma | Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE-Messgeräte |
| Typ | Ionenselektive Kombinationselektrode |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.