Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Cyanid-Elektroden
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9406BN Cyanid-Halbzelle und der Orion 9606BNWP Sure-Flow Cyanid-Kombinationselektrode können Cyanidionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9606BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow-Referenzelektrode
- Katalognummer des Kalibrierungsstandards: Siehe Bedienungsanleitung
- Erforderliche ISA-Katalognummer: 951011
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC |
| Beschreibung | Mit BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale |
| Material | Epoxy |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE-Messgeräte |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0°C to 80°C |
| Typ | Ionenselektive Elektrode |