Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ pH-, ISE-, mV-, ORP- und Temperatur-Tischmessgerät mit zwei Kanälen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10450855
Change view
Click to view available options
Typ:
Messgeräte, pH Elektrode
pH/ISE-Messgerät, ATC-Sonde
pH/ISE-Messgerät, Chlorid-ISE
pH/ISE-Messgerät, Fluorid-ISE
pH/ISE-Messgeräte, pH-Elektrode
pH/ISE-Messgeräte, pH/ATC-Elektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10450855 pH/ISE-Messgeräte, pH/ATC-Elektrode 1 Stück
10014414 Messgeräte, pH Elektrode 1 Stück
17187715 pH/ISE-Messgerät, Chlorid-ISE 1 Stück
15807904 pH/ISE-Messgerät, Fluorid-ISE 1 Stück
12013293 pH/ISE-Messgeräte, pH-Elektrode 1 Stück
12003293 pH/ISE-Messgerät, ATC-Sonde 1 Stück
6 options
Hinweis: Die neuen Thermo Scientific Orion Dual Star pH-/ISE-Tischmessgeräte mit zwei Kanälen sind ab sofort lieferbar. Diese Orion Dual Star Messgeräte verfügen über ein überarbeitetes Gehäuse und passen perfekt zu unseren Thermo Scientific™ Orion Star™ Tischmessgeräten der A-Serie und den Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ Tischmessgeräten. In Bezug auf die Arbeitsabläufe, Funktionen, Bedienoberfläche, Spezifikationen, Katalognummern und Preise gibt es keine Unterschiede zwischen den aktuellen und den überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräten. Die zusätzlichen Vorteile der überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräte bestehen im neuen Gehäuse, das mit dem Elektrodenstativ kompatibel ist, welches sich am Messgerät anbringen lässt (Kat.- Nr. STARA-BEA). Dieses Stativ ist bei allen überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräten, der neuen Dual Star Com Kommunikationssoftware und den neuen Orion Dual Star Messgeräte-Kits mit ionenselektiven Ammoniak-, Chlorid-, Fluorid- oder Natrium-Elektroden (ISEs) von Orion und ihren entsprechenden Standards und Lösungen im Lieferumfang enthalten.
Artikelnummer. 10450855
Marke: Thermo Scientific™ 2115102
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hinweis: Die neuen Thermo Scientific Orion Dual Star pH-/ISE-Tischmessgeräte mit zwei Kanälen sind ab sofort lieferbar. Diese Orion Dual Star Messgeräte verfügen über ein überarbeitetes Gehäuse und passen perfekt zu unseren Thermo Scientific™ Orion Star™ Tischmessgeräten der A-Serie und den Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ Tischmessgeräten. In Bezug auf die Arbeitsabläufe, Funktionen, Bedienoberfläche, Spezifikationen, Katalognummern und Preise gibt es keine Unterschiede zwischen den aktuellen und den überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräten. Die zusätzlichen Vorteile der überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräte bestehen im neuen Gehäuse, das mit dem Elektrodenstativ kompatibel ist, welches sich am Messgerät anbringen lässt (Kat.- Nr. STARA-BEA). Dieses Stativ ist bei allen überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräten, der neuen Dual Star Com Kommunikationssoftware und den neuen Orion Dual Star Messgeräte-Kits mit ionenselektiven Ammoniak-, Chlorid-, Fluorid- oder Natrium-Elektroden (ISEs) von Orion und ihren entsprechenden Standards und Lösungen im Lieferumfang enthalten.
Überwachen Sie pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, ORP und Temperatur präzise auf zwei Kanälen mit unserem pH/ISE-Tischmessgerät für die erweiterte Laboranalyse.
Verdoppeln Sie Ihre Messkapazitäten mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ pH- und ISE-Tischmessgerät.Zeichnen Sie präzise und zuverlässige pH-, Ionenkonzentration-, mV-, ORP- und Temperaturmessungen mit zwei verfügbaren Messkanälen auf, ideal für pH- und Ionenanalysen mit hohem Durchsatz im Labor.Nehmen Sie pH- und ISE-Kalibrierungen mit bis zu 6 Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 1.000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie diese einfach an einen Drucker oder Computer.Dank der zwei Kanäle können Sie eine pH-Probe oder eine ISE-Probe, zwei pH-Proben oder zwei ISE-Proben gleichzeitig messen oder sich beide Kanäle separat anzeigen lassen.
Das Orion Dual Star pH-/ISE-Tischmessgerät mit zwei Kanälen beschleunigt den Durchsatz bei Probenmessungen, indem die Ergebnisse der zwei Kanäle gleichzeitig auf der großen Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt werden. Messen Sie mithilfe der beiden BNC-Eingänge, der Pin-Steckbuchse für Referenzelektroden und der ATC-Temperatureingänge den pH-Wert, die Ionenkonzentration (ISE), den mV-, den relativen mV- oder den ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur auf zwei Kanälen. Erfassen Sie wichtige Messungen durch ausgewählte Lesemodi und die Bereitschaftsanzeige auf dem Bildschirm, die Sie benachrichtigt, wenn die Messwerte stabil sind. Die Smart Stability- und Smart Averaging-Funktionen des Messgeräts gleichen die Messbedingungen automatisch aus, sodass die Ergebnisse durch das Messgerät schneller und genauer angezeigt werden.
  • Lassen Sie sich große Einzelmessungen im Vollbildmodus anzeigen oder schalten Sie schnell auf die geteilte Bildschirmanzeige um, um sich zwei Messungen zur gleichen Zeit anzeigen zu lassen
  • Die übersichtlichen Bildschirmanweisungen für die Kalibrierung und Einrichtung sind in einer mehrsprachigen Bedienoberfläche verfügbar, wobei Sie zwischen Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch wählen können
  • Das EZ-Startmenü erleichtert die schnelle und einfache Ersteinrichtung des Messgeräts
  • Der Ziffernblock und die besonderen Funktionstasten des Menüs ermöglichen eine schnelle und effiziente Messgeräteeinrichtung und Dateneingabe
  • Anwählbare Lesemodi wie Auto-Read, On-Ready, At Timed Intervals, Continuous, Value Change in Measurement und Timed bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Messungen für verschiedene Analysemethoden zu erfassen
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von USA/NIST- EURO/DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu 6 Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Nehmen Sie mithilfe der nicht linearen Auto-Blank- und der Stabilitätsfunktion für niedrige Bereiche eine Kalibrierung der Ionenkonzentration (ISE) mit bis zu 6 Punkten vor oder nutzen Sie inkrementelle Verfahren zur einfachen/doppelten Standardaddition und einfachen/doppelten Standardsubtraktion
  • Im nichtflüchtigen Gerätespeicher können bis zu 1.000 Datenwerte mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden
  • Übertragen Sie die Daten mit der kostenlosen Orion Dual Star Com Kommunikationssoftware über eine USB- oder RS232-Verbindung einfach an einen Drucker oder Computer
  • Rühren Sie Proben bequem mit der vom Messgerät gesteuerten Orion Star Rührsonde
  • Ein Elektrodenstativ, das am Messgerät angebracht werden kann, unterstützt Sie beim Bewegen und Einführen der Elektroden
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Spritzer und kann platzsparend an der Wand befestigt werden
Gewährleistung: 3 Jahre Austauschgarantie für das Messgerät
Garantie
3 Jahre Garantie auf das Messgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil Universalnetzadapter mit 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V Wechselstrom (Kat.- Nr. 1010003)
Genauigkeit (ISE) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Ausgänge USB, RS232
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,002
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Erweiterte ISE-Funktionen Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich
Alarmausgang Alarm für hohe/niedrige Temperatur
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja, einstellbar
Kalibrierung pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ
Kalibrierpunkte 1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 6
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Datenpunkte 1000 mit Datum und Uhrzeit
Beschreibung Orion Dual Star pH/ISE Dual-Kanal-Tischmessgerät mit ROSS Ultra Triode Epoxid-Körper pH/ATC-Elektrode
Kalibrierpunkte (ISE) 2 bis 6
Kanäle 2
Measurement Modes pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Bereich (ISE) 0,0001 bis 19.900 in ppm, M, mg/l, % oder ohne Einheit
Bereich (mV) ±1999,9 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 19,999
Auflösung (ISE) Mindestens 0,0001, 1 bis 3 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar)
Auflösung (pH) 0,1, 0,01, 0,001
Temperaturbereich (metrisch) -5,0°bis +105,0 °C
Displaytyp Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Enthält Dual Star pH/ISE zweikanaliges Messgerät, 8157BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode mit Epoxidkörper, Universal-Netzadapter, Literatur, Computerschnittstellenkabel und Testzertifikat für Messgeräte
Eingänge Zwei BNC-Anschlüsse (pH- oder ORP- oder ionenselektive Elektrode), zwei Stiftanschlüsse (Referenzelektrode), zwei 8-polige MiniDIN-Anschlüsse (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde)
Isopotentialpunkt 7,000 pH (einstellbar), 1,000 ISE (einstellbar)
Tastenfeld Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung mit automatischer Messung, betriebsbereit, zu bestimmten Zeitintervallen, Wertänderung bei der Messung und
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Verfahren 10 pro Kanal mit Kennwortschutz
Modell Orion Dual Star pH-, ISE-, mV-, ORP- und Temperatur-Tischmessgerät mit zwei Kanälen
Stromversorgung Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten)
Sondentyp pH-Elektrode, ORP-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode (ISE), ATC-Temperatursonde, Rührersonde (mitgeliefert: 8157BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode)
Bereich (ORP) ±1999,9 mV
Bereich (relative mV) ±1999,9 mV
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auflösung (mV) 0,1 mV
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Stabilität Smart Stability und Smart Averaging
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Typ pH/ISE-Messgeräte, pH/ATC-Elektrode
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf das Messgerät
Abmessungen (L x B x H) 24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 VAC, 50/60 Hz
Spannung 90 bis 260 V AC