Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Adapterkabel für Elektroden
Artikelnummer. 10274442
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Schraubverschluss
Messgeräte-Eingang:
2 mm Pin Tip
BNC-Anschluss
E DIN (Knick, Schott, WTW)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Messgeräte-Eingang Packungsgröße
10274442 Schraubverschluss BNC-Anschluss 1 Stück
15312028 BNC-Anschluss E DIN (Knick, Schott, WTW) -
11722867 Schraubverschluss 2 mm Pin Tip 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10274442 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 91CBNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 €
    81.00 € / 1 Stück
    Sparen 20.00 €
    19% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mithilfe der Thermo Scientific™ Orion™ Adapterkabel für Elektroden lassen sich Elektroden mit einem bestimmten Stecker an den entsprechenden Stecker eines anderen Messgeräts anpassen.
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenadapterkabel zum Konvertieren einer Elektrode mit einem Anschluss in den erforderlichen Anschluss eines anderen Messgeräts.
  • Für Messgeräte mit BNC, US Standard, mit bestimmten LEMO, British, E DIN, Radiometer, 2 mm-Referenzpins oder abisolierten Elektrodeneingängen
  • Die Elektroden müssen mit US Standard-, Schraub-, Karl Fisher oder BNC-Anschlüssen ausgestattet sein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Schraubverschluss
Beschreibung BNC, Schraubverschluss, abnehmbares Kabel für BNC-Anschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Messgeräte mit 2 mm-Referenzsteckverbindern, Messgeräte mit BNC-Eingang, Messgeräte mit britischen Anschlüssen, Messgeräte mit bestimmten LEMO-Anschlüssen, Messgeräte mit E DIN-Anschlüssen, Messgeräte mit Radiometer-Anschlüssen, Messgeräte mit abisolierten Kabeleingängen, Mit US-Standardanschlussstecker;
Typ Elektroden-Adapterkabel
Messgeräte-Eingang BNC-Anschluss