Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Adapterkabel für Elektroden
Artikelnummer. 11722867
Click to view available options
Anschlusstypen:
Schraubverschluss
Messgeräte-Eingang:
2 mm Pin Tip
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11722867
Marke: Thermo Scientific™ 91USRF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mithilfe der Thermo Scientific™ Orion™ Adapterkabel für Elektroden lassen sich Elektroden mit einem bestimmten Stecker an den entsprechenden Stecker eines anderen Messgeräts anpassen.
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenadapterkabel zum Konvertieren einer Elektrode mit einem Anschluss in den erforderlichen Anschluss eines anderen Messgeräts.
  • Für Messgeräte mit BNC, US Standard, mit bestimmten LEMO, British, E DIN, Radiometer, 2 mm-Referenzpins oder abisolierten Elektrodeneingängen
  • Die Elektroden müssen mit US Standard-, Schraub-, Karl Fisher oder BNC-Anschlüssen ausgestattet sein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Schraubverschluss
Beschreibung 2 mm Pin Tip; Schraubanschluss; abnehmbares Kabel auf 2,5 mm Pin Tip
Zur Verwendung mit (Geräte) Messgeräte mit 2 mm-Referenzsteckverbindern, Messgeräte mit BNC-Eingang, Messgeräte mit britischen Anschlüssen, Messgeräte mit bestimmten LEMO-Anschlüssen, Messgeräte mit E DIN-Anschlüssen, Messgeräte mit Radiometer-Anschlüssen, Messgeräte mit abisolierten Kabeleingängen, Mit US-Standardanschlussstecker;
Typ Elektroden-Adapterkabel
Messgeräte-Eingang 2 mm Pin Tip
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.