Learn More
Thermo Scientific™ Kombinierte pH-Elektroden Orion Green
Beschreibung
Kombinierte Thermo Scientific pH-Elektroden Orion Green sind umweltfreundlich.
Thermo Scientific Elektroden Orion Green sind die ersten pH-Elektroden für das Labor, die RoHS-Forderungen erfüllen: Sie enthalten kein Blei, Quecksilber oder sonstigen gefährlichen Substanzen, wodurch die Entsorgung von Altelektroden einfach und problemlos ist.
- RoHS-konform—kein Blei, Quecksilber oder andere gefährliche Materialien
- Keine Entsorgungsprobleme, keine Entsorgungskosten
- Sortiment Einzel-Diaphragma Modelle für Reinwassermessungen, oder Doppel-Diaphragma für Schmutzwasserprüfung
- Sortiment wiederauffüllbarer oder wartungsarmer Gel-gefüllter Modelle
- Langlebiger Epoxidschaft pH-Bereich: 0 bis 14
- Maße: 120 x× 12 mm, Kappendurchmesser 16 mm
- Wasserdichter BNC-Stecker; 1 m Kabel, für alle Geräte mit BNC-Anschluss
Garantie
- 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
- 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Flüssigkeitsgefüllte |
| Anschlusstypen | BNC (Waterproof) |
| Diaphragma | Einzeln |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0°C to 90°C |
| Typ | Grüne pH-Kombinationselektrode, mit Flüssigkeit gefüllt |
| Art der Fülllösung | Flüssigkeitsgefüllt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion pH-Messgerät |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 39,3 in. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.