Learn More
Thermo Scientific™ Kombinierte pH-Elektroden Orion Green
Artikelnummer. 11547054
Ansicht ändern
Click to view available options
Art der Fülllösung:
Flüssigkeitsgefüllt
Gelgefüllt
Diaphragma:
Doppel
Einzeln
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Art der Fülllösung Diaphragma unitSize
11547054 Gelgefüllt Doppel 1 Stück
10359834 Flüssigkeitsgefüllt Doppel 1 Stück
11567054 Gelgefüllt Einzeln 1 Stück
10709185 Flüssigkeitsgefüllt Einzeln 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11547054 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. GD9106BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    175.50 € / 1 Stück
    Sparen 34.50 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinierte Thermo Scientific pH-Elektroden Orion Green sind umweltfreundlich.
Kombinierte Thermo Scientific pH-Elektroden Orion Green sind umweltfreundlich.
Thermo Scientific Elektroden Orion Green sind die ersten pH-Elektroden für das Labor, die RoHS-Forderungen erfüllen: Sie enthalten kein Blei, Quecksilber oder sonstigen gefährlichen Substanzen, wodurch die Entsorgung von Altelektroden einfach und problemlos ist.
  • Keine Entsorgungsprobleme, keine Entsorgungskosten
  • Sortiment Einzel-Diaphragma Modelle für Reinwassermessungen, oder Doppel-Diaphragma für Schmutzwasserprüfung
  • Sortiment wiederauffüllbarer oder wartungsarmer Gel-gefüllter Modelle
  • Langlebiger Epoxidschaft
  • pH-Bereich: 0 bis 14
  • Abmessungen: 120 × 12 mm, Kappendurchmesser 16 mm
  • Wasserdichter BNC-Stecker; 1 m Kabel, für alle Geräte mit BNC-Anschluss
Garantie
  • 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
  • 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Wartungsarme Gelfüllung
Anschlusstypen Ein wasserdichter BNC-Anschluss (BNC-auf-USS-Adapter) ist bei diesem Produkt als einmalige Anschaffung erforderlich. Bestellnummer: 13-641-890
Diaphragma Doppel
Material Epoxidschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 90 °C°
Typ Grüne pH-Kombinationselektrode, mit Gel gefüllt
Art der Fülllösung Gelgefüllt
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion pH-Messgerät
Länge (angloamerikanisch) Kabel 39,3 in.
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.