Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 11747657
Ansicht ändern
Click to view available options
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile:
Ammonia
Bromide
Calcium
Carbon Dioxide
Chloride
Chloride and Sodium
Cupric
Fluoride
Iodide
Lead
Nitrate
Potassium
Residual Chlorine
Sodium
Sodium Known Addition
Sulfate Standard for Lead ISE
Water Hardness
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Konzentration Packungsgröße
11747657 Chloride 1000 ppm als Cl 475 Milliliter
11757677 Ammonia 0.1 M 475 Milliliter
12821521 Ammonia 0.1 M -
11767677 Ammonia 1000 ppm als N 475 Milliliter
12861521 Ammonia 100 ppm als N -
11707687 Ammonia 100 ppm als N 475 Milliliter
11966079 Bromide 0,1 M NaBr 475 Milliliter
11956089 Calcium 0,1 M 475 Milliliter
11727677 Carbon Dioxide 0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub> 475 Milliliter
11737677 Carbon Dioxide 1000 ppm als CaCO3 -
10685081 Chloride and Sodium 0,1 M NaCl 1 Stück
11727657 Chloride and Sodium 0,1 M NaCl 475 Milliliter
10757051 Chloride 1000 ppm als Cl -
12059957 Chloride 100 ppm 475 Milliliter
10292391 Chloride 100 ppm 1 Stück
11727707 Residual Chlorine 100 ppm als Cl2 -
12831471 Cupric 0,1 M 1 Stück
11757657 Cupric 0,1 M 475 Milliliter
11737647 Fluoride 0.1M 475 Milliliter
10470063 Fluoride 0.1M 1 Stück
11747647 Fluoride 100 ppm als F 475 Milliliter
11768236 Fluoride 10 ppm 475 Milliliter
15937670 Fluoride 5 ppm als F mit TISAB II 475 Milliliter
10252921 Fluoride 2 ppm 475 Milliliter
11748236 Fluoride 1 ppm 475 Milliliter
15855281 Fluoride 0,5 ppm als F mit TISAB II 475 Milliliter
11777647 Fluoride 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II 1 Stück
11727667 Iodide 0,1 M NaI 475 Milliliter
10625091 Iodide 0,1 M NaI -
11976089 Lead 0,1 M Pb(ClO4)2 475 Milliliter
11787667 Sulfate Standard for Lead ISE 0,1 M NaSO4 475 Milliliter
11762867 Nitrate 0,1 M NaNO3 475 Milliliter
12750588 Nitrate 0,1 M NaNO3 1 Stück
12760588 Nitrate 1000 ppm als N 1 Stück
11772867 Nitrate 1000 ppm als N 475 Milliliter
12891401 Nitrate 100 ppm als N 475 Milliliter
11757527 Nitrate 100 ppm als N 1 Stück
11792867 Potassium 0,1 M KCl 475 Milliliter
10354811 Sodium 1000 ppm 1 Stück
11732787 Sodium 1000 ppm 475 Milliliter
10579701 Sodium 100 ppm als Na 1 Stück
11797647 Sodium 100 ppm als Na 475 Milliliter
11787647 Sodium 10 ppm als Na 475 Milliliter
10709551 Sodium 10 ppm als Na -
11742787 Sodium Known Addition 1000 ppm als Na+ mit ISA 475 Milliliter
11752737 Sodium Known Addition 1 M NaCl 1 Stück
11712877 Water Hardness 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> 475 Milliliter
10069100 Water Hardness 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Product Code. 11747657 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 941708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60 €
    75.24 € / 475 Milliliter
    Sparen 12.36 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mess-Ion: Fluorid
Konzentration: 1 ppm mit TISAB
Menge: 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Chloride Standard
Verpackung Flasche
Analysenzertifikat Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/- 10 ppm as Chloride
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Produktlinie Chloride Ion Selective Electrodes Including 9617BNWP, 9417BN, 9417SC
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chloride
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 ppm als Cl
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Geräte) Chloridionen-selektive Elektroden
Lösungstyp Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Typ Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
Menge 475 mL
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.