Learn More
- Home
- Products
- Puffer und Standards
- Elektrochemische Standards
- Standards für ionenselektive Elektroden
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 15855281| Artikelnummer. | Konzentration | unitSize |
|---|---|---|
| 15855281 | 0,5 ppm als F mit TISAB II | 475 Milliliter |
| 11757677 | 0.1 M | 475 Milliliter |
| 12821521 | 0.1 M | - |
| 11767677 | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 12861521 | 100 ppm als N | - |
| 11707687 | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11966079 | 0,1 M NaBr | 475 Milliliter |
| 11956089 | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11727677 | 0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
| 11737677 | 1000 ppm als CaCO3 | - |
| 10685081 | 0,1 M NaCl | 1 Stück |
| 11727657 | 0,1 M NaCl | 475 Milliliter |
| 11747657 | 1000 ppm als Cl | 475 Milliliter |
| 10757051 | 1000 ppm als Cl | - |
| 12059957 | 100 ppm | 475 Milliliter |
| 10292391 | 100 ppm | 1 Stück |
| 11727707 | 100 ppm als Cl2 | - |
| 12831471 | 0,1 M | 1 Stück |
| 11757657 | 0,1 M | 475 Milliliter |
| 11737647 | 0.1M | 475 Milliliter |
| 10470063 | 0.1M | 1 Stück |
| 11747647 | 100 ppm als F | 475 Milliliter |
| 11768236 | 10 ppm | 475 Milliliter |
| 15937670 | 5 ppm als F mit TISAB II | 475 Milliliter |
| 10252921 | 2 ppm | 475 Milliliter |
| 11748236 | 1 ppm | 475 Milliliter |
| 11777647 | 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II | 1 Stück |
| 10625091 | 0,1 M NaI | - |
| 11727667 | 0,1 M NaI | 475 Milliliter |
| 11976089 | 0,1 M Pb(ClO4)2 | 475 Milliliter |
| 11787667 | 0,1 M NaSO4 | 475 Milliliter |
| 11762867 | 0,1 M NaNO3 | 475 Milliliter |
| 12750588 | 0,1 M NaNO3 | 1 Stück |
| 11772867 | 1000 ppm als N | 475 Milliliter |
| 12760588 | 1000 ppm als N | 1 Stück |
| 12891401 | 100 ppm als N | 475 Milliliter |
| 11757527 | 100 ppm als N | 1 Stück |
| 11792867 | 0,1 M KCl | 475 Milliliter |
| 10354811 | 1000 ppm | 1 Stück |
| 11732787 | 1000 ppm | 475 Milliliter |
| 10579701 | 100 ppm als Na | 1 Stück |
| 11797647 | 100 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 11787647 | 10 ppm als Na | 475 Milliliter |
| 10709551 | 10 ppm als Na | - |
| 11742787 | 1000 ppm als Na+ mit ISA | 475 Milliliter |
| 11752737 | 1 M NaCl | 1 Stück |
| 11712877 | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> | 475 Milliliter |
| 10069100 | 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> | 1 Milliliter |
Artikelnummer. 15855281
Marke: Thermo Scientific™ F40904
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fluoride Standard |
| Verpackung | 1 Bottle |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.25 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II) |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
| Produktlinie | Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluoride |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0,5 ppm als F mit TISAB II |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoride Ion Selective Electrode |
| Lösungstyp | Calibration Standard |
| Typ | Calibration Standard |
| Menge | 475 mL |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.