Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards
Artikelnummer. 15937670
Change view
Click to view available options
Konzentration:
0,1 M KCl
0,1 M NaCl
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
0,1 M
0,1 M NaBr
0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub>
0,1 M NaI
0,5 ppm als F mit TISAB II
0.1M
0.1 M
1 ppm
1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II
10 ppm
10 ppm als Na
100 ppm
100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub>
100 ppm als Cl2
100 ppm als F
100 ppm als N
100 ppm als Na
1000 ppm
1000 ppm als CaCO3
1000 ppm als Cl
1000 ppm als N
1000 ppm als Na+ mit ISA
1 M NaCl
2 ppm
5 ppm als F mit TISAB II
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
475 Milliliter
Artikelnummer. Konzentration unitSize
15937670 5 ppm als F mit TISAB II 475 Milliliter
11757677 0.1 M 475 Milliliter
12821521 0.1 M -
11767677 1000 ppm als N 475 Milliliter
12861521 100 ppm als N -
11707687 100 ppm als N 475 Milliliter
11966079 0,1 M NaBr 475 Milliliter
11956089 0,1 M 475 Milliliter
11727677 0,1 M NaHCO< sub> 3< /sub> 475 Milliliter
11737677 1000 ppm als CaCO3 -
10685081 0,1 M NaCl 1 Stück
11727657 0,1 M NaCl 475 Milliliter
11747657 1000 ppm als Cl 475 Milliliter
10757051 1000 ppm als Cl -
12059957 100 ppm 475 Milliliter
10292391 100 ppm 1 Stück
11727707 100 ppm als Cl2 -
12831471 0,1 M 1 Stück
11757657 0,1 M 475 Milliliter
11737647 0.1M 475 Milliliter
10470063 0.1M 1 Stück
11747647 100 ppm als F 475 Milliliter
11768236 10 ppm 475 Milliliter
10252921 2 ppm 475 Milliliter
11748236 1 ppm 475 Milliliter
15855281 0,5 ppm als F mit TISAB II 475 Milliliter
11777647 1 ppm als F- mit TISAB II und 10 ppm als F- mit TISAB II 1 Stück
10625091 0,1 M NaI -
11727667 0,1 M NaI 475 Milliliter
11976089 0,1 M Pb(ClO4)2 475 Milliliter
11787667 0,1 M NaSO4 475 Milliliter
11762867 0,1 M NaNO3 475 Milliliter
12750588 0,1 M NaNO3 1 Stück
11772867 1000 ppm als N 475 Milliliter
12760588 1000 ppm als N 1 Stück
12891401 100 ppm als N 475 Milliliter
11757527 100 ppm als N 1 Stück
11792867 0,1 M KCl 475 Milliliter
10354811 1000 ppm 1 Stück
11732787 1000 ppm 475 Milliliter
10579701 100 ppm als Na 1 Stück
11797647 100 ppm als Na 475 Milliliter
11787647 10 ppm als Na 475 Milliliter
10709551 10 ppm als Na -
11742787 1000 ppm als Na+ mit ISA 475 Milliliter
11752737 1 M NaCl 1 Stück
11712877 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> 475 Milliliter
10069100 100 ppm als CaCO< sub> 3< /sub> 1 Milliliter
48 options
Artikelnummer. 15937670
Marke: Thermo Scientific™ F40905
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden, von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Kalibrierstandards können Sie reproduzierbare ISE-Messungen durchführen. Zur Verwendung mit ionenselektiven Elektroden - von Ammoniak bis zur Wasserhärte.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Standards in 475 ml-Flaschen (1 pint) geliefert.
Gewährleistung: Gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fluoride Standard
Verpackung 1 Bottle
Analysenzertifikat Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 2.50 ppm +/- 0.05 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II)
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Produktlinie Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluoride
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 5 ppm als F mit TISAB II
Farbe Orange
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoride Ion Selective Electrode
Lösungstyp Calibration Standard
Typ Calibration Standard
Menge 475 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.