Learn More
Thermo Scientific™ Kombinierte Doppel-Diaphragma Ersatz pH-Elektrode KNIpHE Orion 9121APWP
Artikelnummer. 11702837
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11702837
Marke: Thermo Scientific™ 9121APWP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie mit dieser pH-Elektrode eine genaue Bestimmung des pH-Werts in Fleischmatrizen durch.
Die Thermo Scientific pH-Elektrode Orion KNIpHE 9120APWP verhindert Bruchschäden durch eine Edelstahl-Schneidklinge, die eine spezielle kombinierte pH-Elektrode umgibt.
Für genaue Ermittlung des pH-Wertes in Fleisch.
Führen Sie mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9120APWP KNIpHE™ pH-Elektrode eine genaue Bestimmung des pH-Werts in Fleischmatrizen durch. Verhindert Bruchschäden durch eine Edelstahlschneide, die eine spezielle pH-Kombinationselektrode umgibt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kombinierte Doppel-Diaphragma Ersatz pH-Elektrode KNIpHE Orion 9121APWP
Anschlusstypen BNC
Diaphragma Keramik
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0°bis 60 °C
Typ pH-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung 3M KCl
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion pH-Messgerät
Internes Bezugssystem Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma
Lagerungsbedingungen In Orion-Aufbewahrungslösung 910001 für pH-Elektroden lagern
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 140 °F
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.