Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Model 91-72 Sure-Flow pH-Elektrode
Beschreibung
Kombinationselektrode mit chemisch widerstandsfähigem Glasschaft für verstopfungsfreie Messungen von Bodenproben, Schlamm, Kolloiden und zähflüssigen Materialien.
electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Modell 9172BNWP – Sure-Flow-Anschluss |
| Diaphragma | Sure-Flow |
| Material | Glasschaft |
| Typ | pH-Elektrode |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.