Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden
Artikelnummer. 11722737
Ansicht ändern
Click to view available options
Art der Fülllösung:
A, B, C, D
Allgemeine Reinigung (C)
Ausspülen
Reinigung
Menge:
10/Pkg
25/Pkg
30 ml
60 mL
Siehe einzelne Komponenten
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
4 Stück
60 Milliliter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Art der Fülllösung Menge unitSize
11722737 Reinigung 60 mL 60 Milliliter
11772787 A, B, C, D Siehe einzelne Komponenten 4 Stück
15304338 Reinigung 30 ml 4 Stück
11727777 Reinigung 30 ml 4 Stück
11737777 Reinigung 60 mL 4 Stück
11747777 Allgemeine Reinigung (C) 30 ml 4 Stück
11757777 Reinigung 60 mL 4 Stück
11772168 Ausspülen 10/Pkg 10 Stück
11702188 Ausspülen 25/Pkg 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11722737 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 510015
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden können Sie die korrekte Leistung der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden in gebrauchsfertigen Beuteln können Sie das korrekte Leistungsverhalten der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
Reinigungslösungen:
  • Die Lösungen sind mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet, und jeder Buchstabe bezeichnet eine einzigartige Formulierung.
  • Reinigungslösung A dient zum Entfernen von Proteinverunreinigungen, Reinigungslösung B dient zum Entfernen von bakteriologischen Verunreinigungen, Reinigungslösung C dient zur allgemeinen Reinigung und Reinigungslösung D dient zum Entfernen von öl- und fetthaltigen Verunreinigungen
  • Die Flaschen umfassen ein kleines Becherglas, das die Lösung beinhaltet, sowie eine Kunststoffpipette, um die alte Elektrodenfülllösung zu entfernen.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Jeweils eine Flasche der Reinigungslösungen A, B, C und D
  • Ein Becherglas
  • Eine Pipette
Lagerungslösungen:
  • Die Lagerungslösung gewährleistet, dass die pH-Elektrode auch nach einer längeren Lagerung, einer Lagerung über Nacht und bei verschiedenen Proben ordnungsgemäß arbeitet.
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900021
Neue Artikelnummer: 900021-WA
Alte Artikelnummer: 900022
Neue Artikelnummer: 900022-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (SDB) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2 oz. (60 ml)-Flasche No Cal Stain Lifter Solution
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektrode
Typ pH-Reinigungslösung für Elektroden
Art der Fülllösung Reinigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Lösungen stellen die sichere Leistungsfähigkeit der Elektroden wieder her und sorgen für eine lange Lebensdauer der Elektroden.
Verpackung Flasche
Menge 60 mL
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.