Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden
Artikelnummer. 11757777
Ansicht ändern
Click to view available options
Art der Fülllösung:
A, B, C, D
Allgemeine Reinigung (C)
Ausspülen
Reinigung
Menge:
10/Pkg
25/Pkg
30 ml
60 mL
Siehe einzelne Komponenten
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
4 Stück
60 Milliliter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Art der Fülllösung Menge Packungsgröße
11757777 Reinigung 60 mL 4 Stück
11722737 Reinigung 60 mL 60 Milliliter
11772787 A, B, C, D Siehe einzelne Komponenten 4 Stück
15304338 Reinigung 30 ml 4 Stück
11727777 Reinigung 30 ml 4 Stück
11737777 Reinigung 60 mL 4 Stück
11747777 Allgemeine Reinigung (C) 30 ml 4 Stück
11772168 Ausspülen 10/Pkg 10 Stück
11702188 Ausspülen 25/Pkg 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11757777 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 900024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.55 €
    66.60 € / 4 Stück
    Sparen 10.95 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden können Sie die korrekte Leistung der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden in gebrauchsfertigen Beuteln können Sie das korrekte Leistungsverhalten der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
Reinigungslösungen:
  • Die Lösungen sind mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet, und jeder Buchstabe bezeichnet eine einzigartige Formulierung.
  • Reinigungslösung A dient zum Entfernen von Proteinverunreinigungen, Reinigungslösung B dient zum Entfernen von bakteriologischen Verunreinigungen, Reinigungslösung C dient zur allgemeinen Reinigung und Reinigungslösung D dient zum Entfernen von öl- und fetthaltigen Verunreinigungen
  • Die Flaschen umfassen ein kleines Becherglas, das die Lösung beinhaltet, sowie eine Kunststoffpipette, um die alte Elektrodenfülllösung zu entfernen.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Jeweils eine Flasche der Reinigungslösungen A, B, C und D
  • Ein Becherglas
  • Eine Pipette
Lagerungslösungen:
  • Die Lagerungslösung gewährleistet, dass die pH-Elektrode auch nach einer längeren Lagerung, einer Lagerung über Nacht und bei verschiedenen Proben ordnungsgemäß arbeitet.
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900021
Neue Artikelnummer: 900021-WA
Alte Artikelnummer: 900022
Neue Artikelnummer: 900022-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (SDB) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Lösung D 4 x 2 oz.-Flaschen (4 x 60 ml) mit Reinigungslösung D für die Öl- und Fettentfernung, Becher und Pipette
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektrode
Typ pH-Reinigungslösung für Elektroden
Art der Fülllösung Reinigung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode
Verpackung Bottle
Menge 60 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH Cleaner D
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, triton X-100, sodium phosphate dibasic, potassium dihydrogen phosphate, meth
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.