Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Reinigungs- und Lagerungslösungen für pH-Elektroden in gebrauchsfertigen Beuteln können Sie das korrekte Leistungsverhalten der Elektrode wiederherstellen und ihre Lebensdauer verlängern.
- Die Lösungen sind mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet, und jeder Buchstabe bezeichnet eine einzigartige Formulierung.
- Reinigungslösung A dient zum Entfernen von Proteinverunreinigungen, Reinigungslösung B dient zum Entfernen von bakteriologischen Verunreinigungen, Reinigungslösung C dient zur allgemeinen Reinigung und Reinigungslösung D dient zum Entfernen von öl- und fetthaltigen Verunreinigungen
- Die Flaschen umfassen ein kleines Becherglas, das die Lösung beinhaltet, sowie eine Kunststoffpipette, um die alte Elektrodenfülllösung zu entfernen.
Im Lieferumfang enthalten:
- Jeweils eine Flasche der Reinigungslösungen A, B, C und D
- Ein Becherglas
- Eine Pipette
Lagerungslösungen:
- Die Lagerungslösung gewährleistet, dass die pH-Elektrode auch nach einer längeren Lagerung, einer Lagerung über Nacht und bei verschiedenen Proben ordnungsgemäß arbeitet.
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900021
Neue Artikelnummer: 900021-WA
Alte Artikelnummer: 900022
Neue Artikelnummer: 900022-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (SDB) austauschbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 4 x 30 ml-Flaschen (4 x 1 oz.) mit Reinigungslösung A für die Entfernung von Proteinen, Becher und Pipette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Elektrode |
| Typ | pH-Reinigungslösung für Elektroden |
| Art der Fülllösung | Reinigung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode |
| Verpackung | Bottle |
| Menge | 30 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.