Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kalium-Elektroden
Artikelnummer. 10410643
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Keine
Zur Verwendung mit (Geräte):
ISE-Messgeräte
Typ:
Ionenselektive Kombinationselektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
10410643 BNC-Anschluss ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode -
10282871 Keine ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode 1 Stück
10390832 Keine ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode 1 Stück
10757352 BNC-Anschluss ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10410643
Marke: Thermo Scientific™ 9319BN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
The Orion 9719BNWP Ionplus™ Kalium-Elektrode bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow™-Referenzelektrode
  • Katalognummer des Kalibrierungsstandards: 0,1 M KCl / 921906
  • Erforderliche ISA-Katalognummer: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Beschreibung Halbzellenelektrode für Kalium mit BNC-Verbindungsstück
Abweichung Driftfreie Potenziale
Diaphragma Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Messgeräte
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode
Parameter Potassium
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.