Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pulverchemikalienpacks
Artikelnummer. 11777727
Change view
Click to view available options
Typ:
Ammoniak
Chlor (frei)
Chlor (gesamt)
Eisen (gesamt)
Eisen(Ferro)
Kupfer (frei)
Mangan
Molybdat/Molybdän
Nitrit
Phosphat (Ortho)
Silika
Sulfat
Bereich:
0,01 bis 0,3 mg/l N
0,01 bis 0,8 mg/l N
0,02 bis 18 mg/l Fe
0,02 bis 2 mg/l Cl2
0,02 bis 3 mg/l Fe
0,05 bis 5 mg/l Cu
0,06 bis 2,5 mg/l PO4
0,1 bis 18 mg/l Mn
0,5 bis 66 mg/l MoO4
1 bis 90 mg/l SiO2
5 bis 100 mg/l SO4
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
100 Tests
Artikelnummer. Typ Bereich unitSize
11777727 Eisen(Ferro) 0,02 bis 3 mg/l Fe 1 Stück
11707727 Ammoniak 0,01 bis 0,8 mg/l N 1 Stück
11717727 Kupfer (frei) 0,05 bis 5 mg/l Cu 1 Stück
15159192 Molybdat/Molybdän 0,5 bis 66 mg/l MoO4 100 Stück
11727727 Molybdat/Molybdän 0,5 bis 66 mg/l MoO4 -
11737727 Nitrit 0,01 bis 0,3 mg/l N 1 Stück
11747727 Mangan 0,1 bis 18 mg/l Mn -
11712248 Silika 1 bis 90 mg/l SiO2 100 Stück
11757727 Chlor (frei) 0,02 bis 2 mg/l Cl2 100 Stück
11767727 Chlor (gesamt) 0,02 bis 2 mg/l Cl2 1 Stück
11787727 Eisen (gesamt) 0,02 bis 18 mg/l Fe 1 Stück
11797727 Sulfat 5 bis 100 mg/l SO4 100 Tests
11707737 Phosphat (Ortho) 0,06 bis 2,5 mg/l PO4 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 11777727
Marke: Thermo Scientific™ AC4P78
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einfachere und sauberere Messungen mit vorgemessenen und gebrauchsfertigen Pulverpack-Chemikalien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific Orion AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Pulverpack-Chemikalien lösen sich schnell in Lösung auf, sind leicht zu mischen und erfordern keine Rührstäbe oder Zerreiben. Jede Pulverpackung ist zum einfachen Öffnen des Beutels im Labor oder vor Ort eingekerbt. Pulverpackreagenzien messen Aluminium, Ammoniak, Chlor, Kupfer, Zyanid, DEHA, Eisen, Mangan, Molybdat, Nitrit, Phosphat, Silika und Sulfat.
  • Mit anderen häufig eingesetzten und anerkannten Chemikalien austauschbar
  • Kompatibel mit Orion™ AQUAfast™ Colorimetern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Eisen(Ferro)
Methoden mit EPA-Zulassung AbwasserStandardmethoden 3500-Fe-1997
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Enthält 100 Ferro Pulverpackungen
Verpackung Powder Pack
Menge 100 Tests
Bereich 0,02 bis 3 mg/l Fe
Empfohlenes Zubehör AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat. Nr. AC2V24)
Testmethode 1,10-Phenanthrolin
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium dithionite, disodium disulphite
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.