Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8101BNWP ROSS™ Halbzellenelektrode
Artikelnummer. 10029070
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10029070 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10029070 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 8101BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 €
    221.00 € / 1 Stück
    Sparen 22.00 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser Halbzellen-Elektrode erhalten Sie drei- bis fünfmal präzisere Ergebnisse als mit herkömmlichen Elektroden.
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ 8101 BNWP ROSS™ Halbzellen-Elektrode erhalten Sie drei- bis fünfmal präzisere Ergebnisse als mit herkömmlichen Elektroden. Mit dieser Elektrode erhalten Sie in unter 30 Sekunden stabile Messwerte mit einer pH-Genauigkeit von 0.01.
  • Material: Glaskörper
  • pH-Bereich: 0 bis 14
  • Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
  • Abmessungen: 120 × 12mm
  • Interne Ref.: ROSS
  • pH-Genauigkeit: 0,01
  • Durchmesser der Verschlusskappe: 16mm
  • Für die Verwendung mit der Orion ROSS Referenzelektrode 800300 oder 800500U
  • Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
  • Präzise pH-Wertermittlung bei Routine- oder Forschungsmessungen.
  • Abweichung des pH-Wertes von weniger als 0,002 pro Tag, daher nur minimale Restandardisierung erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Wasserfester BNC-Anschluss
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Doppel
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Halbzellen-Elektrode, wasserfester BNC-Anschluss
Abweichung Abweichung des pH-Wertes von weniger als 0.002 pro Tag, daher nur minimale Restandardisierung erforderlich
Elektrode ROSS indicating pH half-cell
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion ROSS Referenzelektrode 800300 oder 800500U
Internes Bezugssystem ROSS
Präzision 0,01
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Durchmesser (metrisch) Verschluss 16 mm