Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS ™ Ultra Wartungsarme pH-/ ATC- Triode- Einstabmessketten
Artikelnummer. 15950377
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
3m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen Länge (metrisch) Kabel unitSize
15950377 Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA 1 m 1 Stück
11839221 Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN 1 m 1 Stück
11849221 Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN 3m 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15950377
Marke: Thermo Scientific™ 8107BNURCA
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Messen Sie pH-Wert und Temperatur in Proben mit diesen wartungsarmen, pH/ATC Kombinationselektroden.
Erhöhen Sie die Genauigkeit Ihrer Messwerte mit den Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ wartungsarmen pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden. Diese Kombinationselektroden verfügen über einen pH-Sensor, der bei unterschiedlichen Probentemperaturen hervorragende Leistung liefert. Sie vereinen die Stabilität, Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit der ROSS Ultra-Linie mit integrierter Temperaturmessung. Orion ROSS Elektroden enthalten kein Silber oder Silberchlorid. Sie verfügen über ein Doppel-Diaphragma-Design, das die Proben vor Kontamination schützt und die Kompatibilität der Elektroden mit TRIS-Puffern herstellt.
Messen Sie pH und Temperatur mit einer wartungsarmen Elektrode
Proben mit niedriger Ionenstärke, wie z. B. sauberes Wasser, stellen eine Herausforderung für die Leistung der pH-Elektroden dar. Träge Reaktion, schlechte Genauigkeit und Drift sind häufig. Die Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-Elektrode reagiert innerhalb einer Minute und liefert eine konstante, genaue Messung.
Schließen Sie Ihre pH-Messungen schneller ab. Erhalten Sie eine lange, wartungsfreie Lebensdauer der Elektroden durch das spezielle Long-Life-Gel und die innovative Konstruktion des Kapillarglas-Diaphragmas. Behalten Sie die Probenintegrität auch in TRIS-Puffern bei; ROSS-Elektroden mit Doppeldiaphragma enthalten kein Silber, das sich an biologische Proben binden kann. Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.
Kompatibel mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräten sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräten.
Zielmärkte:
  • Pharmazeutische/Biopharmazeutische Industrie
  • Lebensmittelherstellung
  • Akademische/staatliche Einrichtungen
  • Umwelt
Anwendungen:
  • Qualitätskontrolle
  • Forschung
  • Mehrzweck
Spezifikation
Beschreibung Orion ROSS Ultra Triode Wartungsarme pH/ATC-Kombinationselektroden mit BNC- und RCA-Anschluss sowie 1 m langem Kabel
Anschlusstypen Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA
Diaphragma Glaskapillare
Material Robuster Epoxidkörper, gefüllt mit wartungsarmem Gel
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ pH/ATC-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Keine erforderlich
Zur Verwendung mit (Geräte) Mettler Toledo pH-Messgeräte, Serien Five und Seven
Internes Bezugssystem ROSS
Isopotentialpunkt 7
Relative pH-Genauigkeit 0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung
Präzision 0,01
Gewährleistung 18 Monate
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.