Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A112 Leitfähigkeitstischmessgerät
Artikelnummer. 11671439
Click to view available options
Typ:
Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11671439
Marke: Thermo Scientific™ STARA1125
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A112 Tischmessgerät für Leitungsfähigkeit, einem anwenderfreundlichen Messgerät für einfache Tests im Außenbereich, können Sie einfache Leitfähigkeits-, TDS- und Temperaturmessungen durchführen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A112 Leitfähigkeitstischmessgerät, einem anwenderfreundlichen und kostengünstigen Messgerät für einfache Leitfähigkeitsanalysen im Labor, können Sie einfache, routinemäßige Leitfähigkeits-, TDS(Total Dissolved Solids)- und Temperaturmessungen durchführen. Gewinnen Sie temperaturkompensierte Messwerte anhand von linearen Optionen mit Referenztemperaturen von 20 oder 25 °C. Dank einfacher Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen durchführen. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren und die Lagerung zu vereinfachen.
Die wählbare Zellkonstante und die wählbaren Referenztemperaturwerte von 20 oder 25 °C des A112 Leitfähigkeitstischmessgeräts sorgen für genaue Messergebnisse.
  • Ein großer und informativer LCD-Bildschirm zeigt übersichtlich die wichtigsten Informationen, einschließlich pH- oder mV-Werte, Temperatur, Messgerätemodus, Kalibrierungsdaten und Stromquelle, an
  • Thermo Scientific™ AUTO-READ™ sorgt dafür, dass Sie keine Messwerte verpassen. Es speichert den stabilen Messwert auf Ihrem Bildschirm, und eine Bereitschaftsanzeige meldet, wenn die Messwerte stabil sind.
  • Ein im Lieferumfang enthaltener Elektrodenarm und ein neu entwickelter Halter erleichtern die Einführung und Platzierung der Sonden in den Proben
  • Das Messgerät funktioniert an fast jeder Stromquelle mit dem im Lieferumfang enthaltenen Universal-Netzadapter oder mit vier AA-Batterien (gesondert erhältlich), um das Messgerät im Gleichstrom zu betreiben.
  • Im nichtflüchtigen Speicher können bis zu 50 Datenwerte gespeichert werden.
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Spritzer.
  • Das Messgerät lässt sich an der Wand anbringen, wodurch Platz auf dem Tisch gespart wird.
Garantie:
  • Drei Jahre Austauschgarantie für das Messgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion Star A112 Tischmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS mit 2-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Lösungen und Ständer
Enthält Universalnetzteil, Leitfähigkeitssensor
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
Ausgänge Keine
Measurement Modes Leitfähigkeit oder TDS mit Temperatur, TDS with Temperature
Kompatible Sonden 2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung
Zellkonstante 0,001 bis 10 cm-1
Kalibrierung Leitfähigkeit und Temperatur
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0,01 μS/cm bis 200,0 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) Min. 0,01 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 3 Dezimalstellen
Temperaturkompensation Linear
Referenztemperatur (metrisch) 20, 25 °C
Bereich (TDS) 1 to 19,999 mg/L
Auflösung (TDS) 1 mg/l
Genauigkeit (TDS) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
TDS-Faktor-Bereich Linear (0,02 bis 9,99)
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Displaytyp LCD
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen
Datenpunkte 50
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
Angaben zur Datenverwaltung Interner Datenpunktspeicher
Eingänge 8-polig Mini-DIN (Leitfähigkeit mit Temperaturfühler)
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP 54
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003)
Abmessungen (L x B x H) 24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 in.)
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewährleistung 3 Jahre Messgerät
Sondentyp Leitfähigkeitssensor (einschließlich 011050MD Orion 2-Zellleitfähigkeitssensor)
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%, nicht kondensierend
Modell Orion Star A112 Tischmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Temperatur
Stromversorgung Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben)
Stabilität Smart Stability und Smart Averaging
Tastenfeld Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten
Sprachen Englisch
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Kanäle 1
Typ Leitfähigkeits-/TDS-Messgerät
Akkutyp 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben)
Akkulaufzeit 2000 h