Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A113 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff
Artikelnummer. 11691439 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sondentyp:
Polarographische DO-Sonde (einschließlich 083005MD Orion polarographischer DO-Sensor)
Polarographische DO-Sonde (separat erhältlich)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Sondentyp unitSize
11691439 Polarographische DO-Sonde (einschließlich 083005MD Orion polarographischer DO-Sensor) 1 Stück
11681439 Polarographische DO-Sonde (separat erhältlich) 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11691439
Marke: Thermo Scientific™ STARA1135
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A113 DO-Tischmessgerät, einem anwenderfreundlichen Messgerät für einfache Labortests, können Sie einfache Temperaturmessungen und Messungen von gelöstem Sauerstoff durchführen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A113 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff, einem anwenderfreundlichen und kostengünstigen Messgerät für einfache Laboranalysen für gelösten Sauerstoff, können Sie einfache, routinemäßige Temperaturmessungen und Messungen von gelöstem Sauerstoff durchführen. Kalibrieren Sie polarografische DO-Sonden mithilfe von wassergesättigter Luft oder eines anwenderdefinierten Wertes durch Winkler-Titration. Dank einfacher Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen durchführen. Nutzen Sie das integrierte Elektrodenstativ, um Sensoren einfach in Proben zu platzieren und die Lagerung zu vereinfachen.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Präzise Ergebnisse durch automatische Temperaturmessung, manuelle Salinitätseingabe und manuellen Luftdruckausgleich
  • Zwei Kalibrierungsoptionen zur Erfüllung Ihrer Anforderungen: Mit wassergesättigter Luft oder durch Winkler-Titration
  • Im nichtflüchtigen Speicher können bis zu 50 Datenwerte gespeichert werden
  • Spritzsicheres Gehäuse der Schutzklasse IP54, das an der Wand angebracht werden kann, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
  • Geeignet für Thermo Scientific™ Orion™ Polarografische Sonden für gelösten Sauerstoff
  • 3 Jahre Austauschgarantie für das Messgerät
Mehrere Stromversorgungsoptionen
  • Universalnetzteil, das mit fast jeder Stromquelle funktioniert
  • Alternative Stromversorgung mit vier AA-Batterien (gesondert erhältlich)
Gut ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Auf dem großen und informativen Bildschirm werden die wichtigsten Informationen einschließlich der DO-Werte in mg/l oder % Sättigung, der Temperatur, des Messgeräte-Modus und der Stromquelle gut ablesbar angezeigt
  • Thermo Scientific™ AUTO-READ™ friert die stabile Messwertanzeige auf dem Bildschirm ein und die Bereitschaftsanzeige benachrichtigt Sie, sobald die Messwerte stabil sind. Dadurch verpassen Sie keinen Messwert.
  • Die einfache Tastenanordnung und die Bildschirmmeldungen helfen Ihnen bei der Kalibrierung und der Auswahl der Einrichtungsmenüs
  • Dank der Symbole erhalten Sie schnell Informationen zur Akkulaufzeit und dem Status der fertigen Kalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion Star A113 Tischmessgeräte-Kit zur Messung von gelöstem Sauerstoff mit polarografischem DO-Sensor, Wartungskit und Stativ
Enthält Star A113 DO-Messgerät, 083005MD Orion polarographischer Sensor für gelösten Sauerstoff, 080513 DO-Wartungskit, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, ausgedruckte Schnellstartanleitung und Messgerätetestzertifikat
Luftdruckkorrektur: 450 bis 850 mmHg, automatisch mit manueller Eingabe
Ausgänge Keine
Measurement Modes Gelöster Sauerstoff in % Sättigung oder mg/l bei Temperatur, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Arten von Sensoren Polarographische Gelöstsauerstoffsonde mit Epoxidharz-Körper, 1,5 m Kabel
Bereich (DO, polarographisch) 0,00 bis 20,00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) 0,0 bis 200,0 % Sättigung
Auflösung (DO, polarographisch) 0,01, 0,1 mg/l
Genauigkeit (DO, polarographisch) ± 0,2 mg/l oder ± 2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Druckbereich 450 bis 850 mmHg (manuelle Eingabe)
Kalibrierungsmodi Wassergesättigte Luft, manuell (Winkler-Titration)
Temperaturbereich (metrisch) 0,0 °C° bis 50,0 °C°
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Temperaturwahl automatisch (mit ATC-Sonde);
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Displaytyp LCD
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen
Datenpunkte 50
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
Angaben zur Datenverwaltung Interner Datenpunktspeicher
Eingänge 9-poliger MiniDIN-Anschluss (polarographischer DO-Sensor mit integrierter Temperaturmessung)
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP-54
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003)
Abmessungen (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 in x 7,1 in x 4,3 in)
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf das Messgerät
Percent Saturation Range Polarographic DO 0,0 bis 200,0 % Sättigung
Tastenfeld Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten
Sprachen Deutsch
Modell Orion Star A113 Tischmessgerät für gelösten Sauerstoff/Temperatur
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % Sättigung
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist
Stromversorgung Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben)
Sondentyp Polarographische DO-Sonde (einschließlich 083005MD Orion polarographischer DO-Sensor)
Kanäle 1
Salinitätsfaktor 0 bis 45 ppt, automatische Korrektur bei manueller Eingabe der Probensalinität
Stabilität Smart Stability und Smart Averaging
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Akkulaufzeit 2000 Stunden
Akkutyp Vier Batterien Typ AA (separat zu erwerben)