Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11631449 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sondentyp:
Leitfähigkeitssensor (einschließlich 011050MD Orion 2-Zellleitfähigkeitssensor)
Leitfähigkeitssensor (separat erhältlich)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondentyp Packungsgröße
11631449 Leitfähigkeitssensor (einschließlich 011050MD Orion 2-Zellleitfähigkeitssensor) 1 Stück
11621449 Leitfähigkeitssensor (separat erhältlich) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11631449 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. STARA1225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 €
    927.00 € / 1 Stück
    Sparen 228.00 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie einfache Leitfähigkeits-, TDS- und Temperaturmessungen mit diesem tragbaren Messgerät mit einfacher Bedienung für grundlegende Feldtests durch.
Mit dem tragbaren Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Leitfähigkeitsmessgerät können Sie einfache, routinemäßige Leitfähigkeitsmessungen, gesamtaufgelöste Feststoffe (TDS) und Temperaturmessungen durchführen. Dieses Gerät, das für die grundlegende Leitfähigkeitsanalyse im Feld vorgesehen ist, ist anwenderfreundlich und preisgünstig. Erhalten Sie temperaturkompensierte Messwerte anhand von linearen Optionen mit Referenztemperaturen von 20 oder 25 °C. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Dieses wasserdichte Messgerät verfügt über ein Gehäuse der Schutzklasse IP67 zum sicheren Schutz in Außenbereichen.
Thermo Scientific Orion Star A122 Tragbare Leitfähigkeitsmessgeräte sind eine einfache, preiswerte Lösung für Ihre routinemäßigen Probenanalysen im Außenbereich. Mit ihrer hervorgehobenen Messtaste, ihren wählbaren Lesemodi und ihrer Messbeständigkeitsanzeige liefern Ihnen unsere einfachen Orion Star A122 Leitfähigkeitsmessgeräte Messwerte, denen Sie vertrauen können – und das zu einem attraktiven Preis.
  • Messen Sie Leitfähigkeit oder TDS-Wert sowie die jeweilige Temperatur
  • Führen Sie eine automatische oder manuelle Kalibrierung mit einem Punkt durch 
  • Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messergebnisse
  • Nutzen Sie einen linearen Temperaturausgleich mit einer Referenztemperatur von 20 oder 25 °C
  • Die wesentlichen Messungen werden auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige durch ein Symbol für die Temperatur, die Stabilität und den Zustand der Elektroden angezeigt
  • Anwenderfreundliche Bedienung mit einfachen Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung 
  • Einfache Abrufbarkeit der Kalibrierungsdaten zur Verfahrensüberprüfung 
  • Dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers bleiben 50 Werte des internen Datenprotokolls sowie die Geräteeinstellungen selbst bei Stromausfall erhalten
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil 
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt 
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ 
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion Star A122 Tragbares Messgerätekit mit 2-Zellen-Leitfähigkeitssensor, Lösungen, Schutzhülse für Messgerät und Transportkoffer
Enthält Star A122 Leitfähigkeitsmessgerät, 011050MD Orion 2-Zellen-Leitfähigkeitssensor, 011007 Orion 1413 µS Leitfähigkeitsstandard, Schutzhülse für Messgeräte, Hartschalenkoffer, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung und Testzertifikat für Messgeräte
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
Ausgänge Keine
Measurement Modes Leitfähigkeit oder TDS mit Temperatur, TDS with Temperature
Kompatible Sonden 2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung
Zellkonstante 0,001 bis 10 cm-1
Kalibrierung Leitfähigkeit und Temperatur
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0,01 μS/cm bis 200,0 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) Min. 0,01 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 3 Dezimalstellen
Temperaturkompensation Linear
Referenztemperatur (metrisch) 20, 25 °C
Bereich (TDS) 1 to 19,999 mg/L
Auflösung (TDS) 1 mg/l
Genauigkeit (TDS) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
TDS-Faktor-Bereich Linear (0,02 bis 9,99)
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Displaytyp LCD
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokoll und Einstellungen
Datenpunkte 50
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
Angaben zur Datenverwaltung Interner Datenpunktspeicher
Eingänge 8-polig Mini-DIN (Leitfähigkeit mit Temperaturfühler)
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP 67
Netzteil Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.- 1010003)
Abmessungen (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 in.)
Gewicht (metrisch) 0,5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewährleistung 3 Jahre Messgerät
Sondentyp Leitfähigkeitssensor (einschließlich 011050MD Orion 2-Zellleitfähigkeitssensor)
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%, nicht kondensierend
Modell Orion Star A122 Tragbares Messgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Temperatur
Stromversorgung 4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich)
Stabilität Smart Stability und Smart Averaging
Tastenfeld Einfache Bedienung dank beleuchteter Tasten für Messung, Blättern und Schnellzugrifftasten
Sprachen Englisch
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Kanäle 1
Typ Portable Conductivity Meter
Akkutyp 4 x AA (im Lieferumfang enthalten)
Akkulaufzeit 2000 h