Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 Tragbares Multiparameter-Messgerät für pH/ISE
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11651479
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Tragbares pH/ISE-Messgerät
Tragbares pH/ISE-Messgerät-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11651479 Tragbares pH/ISE-Messgerät 1 Stück
11661479 Tragbares pH/ISE-Messgerät-Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11651479 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. STARA3240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 €
    999.00 € / 1 Stück
    Sparen 191.00 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 Tragbaren pH-/ISE-Messgerät für anspruchsvolle Messungen im Außenbereich können Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV- und ORP-Wert sowie die Temperatur präzise überwachen
Mit dem tragbaren Thermo Scientific™ Orion Star™ A324 pH/ISE-Multiparametermessgerät erhalten Sie überall hohe Genauigkeit und erstklassige Leistung. Dieses Messgerät wurde für einen breiten Bereich von pH-, Ionenkonzentration-, mV-, ORP- und Temperaturtests sowie für Feldanwendungen entwickelt. Dank des wasserdichten Messgeräts mit einem Gehäuse der Schutzklasse IP67 können Sie Proben selbst unter schwierigsten Bedingungen beurteilen. Nehmen Sie pH- und ISE-Kalibrierungen mit bis zu 5 Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 5000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle mit der Orion Star™ Com Software, die Sie kostenlos herunterladen können, über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
Mit unserer Premiumlinie tragbarer Messgeräte können Sie direkt an der Quelle messen. Das Thermo Scientific Orion Star A324 Tragbare pH-/ISE-Messgerät verfügt über einen informativen Bildschirm und ermöglicht eine anwenderfreundliche Bedienung. Mit dem robusten, wasserdichten tragbaren Messgerät können Sie alle Elemente bewältigen. Die tragbaren Orion Star A324 pH-/ISE-Messgeräte sind einfach anwendbare, zuverlässige Messgeräte für den Außenbereich mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Sie verfügen über ein 5.000-Punkte-Datenprotokoll mit optionaler Proben- und Anwenderidentifizierung, eine Kalibrierung und Alarmsignale, die Sie benachrichtigen, wenn die obere/untere Grenze eines Werts erreicht ist, sowie passwortgeschützte Messmethoden.
  • Damit messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Nehmen ISE-Kalibrierungen (Ionenselektive Elektroden) mit bis zu fünf Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, % oder ppb, wobei Sie nicht unbedingt einen Wert auswählen müssen
  • Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
  • Erweiterte ISE-Funktionen sind z. B. eine nicht lineare Auto-Blank- und eine Stabilitätsfunktion für niedrige Bereiche
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von ionenselektiven Orion-Elektroden für die Konzentrationsmessung von Ammoniak, Ammonium, Bromid, Kadmium, Kalzium, Kohlendioxid, Chlorid, Chlor, Kupferverbindungen, Zyanid, Fluorid, Fluoroborat, Jodid, Blei, Nitrat, Kaliumchlorid, Silber, Natrium, Tensid, Thiocyanat u.a.
  • Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
  • Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
  • Das Datenprotokoll mit Datum und Uhrzeit erfasst bis zu 5000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
  • Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
  • Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
  • 3 Jahre Austauschgarantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Netzteil Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003)
Ausgänge USB, RS232
Genauigkeit (ISE) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,002
Erweiterte ISE-Funktionen Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich
Alarmausgang Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja, auswählbar
Akkulaufzeit 800 h
Akkutyp 4 AA (im Lieferumfang enthalten)
Kalibrierung pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ
Kalibrierpunkte 1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
Kalibrierpunkte (ISE) 1 bis 5
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 5
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Datenpunkte 5000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Beschreibung Orion Star A324 Tragbares pH/ISE-Messgerät
Kanäle 1
Displaytyp LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Auflösung (ISE) Mindestens 0,0001, 1 bis 3 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar)
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Temperaturbereich (metrisch) -5,0°bis +105,0 °C
Enthält Star A324 pH/ISE-Messgerät, 4 AA-Batterien, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts
Eingänge BNC (pH-, ORP- oder Ionen-selektive Elektrode), Stiftspitze (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN (ATC-Temperatursonde)
Isopotentialpunkt Gehäuse 7.000pH
Tastenfeld Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Verfahren 10 pro Kanal mit Kennwortschutz
Modell Orion Star A324 Tragbares Messgerät zur Messung von pH/ISE/mV/RmV/ORP/Temperatur
Stromversorgung 4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich)
Sondentyp pH-Elektrode, ORP-Elektrode, ionenselektive Elektrode (ISE), Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperaturfühler (separat zu kaufen)
Produkttyp Tragbares pH/ISE-Messgerät
Bereich (ISE) 0,0001 bis 19900 mit wählbaren Einheiten von ppm, Molar, mg/l, %, ppb oder keiner
Bereich (ORP) ±2000.0 mV
Bereich (relative mV) ±2000.0 mV
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auflösung (mV) 0,1mV
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 22,0 bis 221,0 °F
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Gewährleistung 3 Jahre Messgerät
Abmessungen (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 in x 3,9 in x 2,6 in)
Gewicht (angloamerikanisch) 1,2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,5 kg