Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH-/mV-Tischmessgerät ohne Module
Wählen Sie eines aus fünf Modulen zur Anpassung der vier Kanäle dieses vielseitigen Tischmessgeräts.
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR00
894.95 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Wählen Sie aus fünf Modulen zur Anpassung von vier Kanälen des vielseitigen Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ Tischmessgeräts ohne Module.
Hauptmerkmale:- Großes graphisches LCD-Farbdisplay zeigt Messwerte, Anschlüsse, Datum und Uhrzeit, Proben-ID, Benutzer-ID und Kalibrierungsinformationen an.
- Dieses Messgerät mit einfachen Befehlen und updatefähigen Softkeys sorgt für eine leichte Auswahl.
- Die mehrsprachige Schnittstelle unterstützt Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch.
- Der Elektrodenarm und eine neu entwickelte Sondenhalterung machen die Einführung und Platzierung der Sonden in den Proben leichter
- Universeller Netzadapter; funktioniert mit fast jeder Netzsteckdose.
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 schützt vor Spritzwasser
- Der nichtflüchtige Speicher speichert bis zu 2.000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit.
- Zwei USB- und RS232-Schnittstellen erleichtern die Datenübertragung und Softwareaktualisierungen.
- Die Software für die Datenanalyse überträgt gespeicherte Ergebnisse und Anzeige der Messwerte in Echtzeit.
Spezifikation
USB, RS232 | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
IP-54 | |
2000 | |
4 Module zur kundenspezifischen Einstellung | |
IP 54 | |
Versa Star Pro Messgerät, VSTAR-CND, Leitfähigkeitsmodul, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat für das Messgerät | |
Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit | |
10 pro Kanal | |
Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten) | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 in x 9,5 in x 3,9 in) | |
1,2 kg |
Universal-Netzadapter 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 VAC (separat erhältlich, Kat.-Nr. STARA-PWR) | |
Ja | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Orion VERSA STAR Multiparameter-Tischmessgerät | |
Graphisches LCD-Farbdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen | |
pH, mV, rel. mV, ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
Bis zu 4 VERSA STAR Module, 2 Rührereingänge | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Gleichstrom-Eingang:9 VDC, 1 A | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
3 Jahre Austauschgarantie für das Messgerät | |
2,5 lb. |