missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ornithine Carbamoyltransferase Antibody (CL4045) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59038G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ornithine Carbamoyltransferase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Carbamoyltransferase in Cynomolgus Monkey,Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Ornithine Carbamoyltransferase | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| EC 2.1.3, EC 2.1.3.3, MGC129967, MGC129968, MGC138856, OCTD, ornithine carbamoyltransferase, ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial, Ornithine transcarbamylase, OTCase | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P00480, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| metabolism | |
| 5009 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL4045 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Cynomolgus Monkey, Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur