missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ornithine Carbamoyltransferase Antibody (CL4049) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30294957 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30294957 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30294957

Marke: Novus Biologicals NBP259040AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ornithine Carbamoyltransferase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Carbamoyltransferase in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ornithine Carbamoyltransferase
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL4049
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.1.3, EC 2.1.3.3, MGC129967, MGC129968, MGC138856, OCTD, ornithine carbamoyltransferase, ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial, Ornithine transcarbamylase, OTCase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P00480, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5009
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.