Learn More
Ornithinhydrochlorid (L-Ornithinhydrochlorid), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Ornithine hydrochloride |
| CAS | 3184-13-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Ornithine hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H12 N2 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Mehr anzeigen |