Learn More
Orotidin 5' – Monophosphattrinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30010787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010787 1 mg 1 Milligramm
30004455 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO6915251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68244-58-6
Summenformel C10 H10 N2 O11 P . 3 Na
Molekulargewicht (g/mol) 434.136
Synonym Orotidine, 5'-Phosphate Trisodium Salt, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-3-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-4-pyrimidinecarboxylic Acid Trisodium Salt;
IUPAC-Name Trisodium; 3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Phosphonatooxymethyl)Tetrahydrofuran-2-yl]-2,6-Dioxo-Pyrimidin-4-Carboxylat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])N2C(=O)NC(=O)C=C2C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orotidine 5'-Monophosphate Trisodium Salt
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N2O11P.3Na/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Formelmasse 433.9715