Learn More
Fisherbrand™ ORP-Elektroden
Artikelnummer. 11745618 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
ORP-Elektrode
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11745618 ORP-Elektrode 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11745618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.03 €
    104.93 € / 1 Stück
    Sparen 82.10 €
    43% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste und zuverlässige, wartungsfreie Festelektrolyt-pH-Elektrode für Messungen bis zu 110 °C, das sich ideal für industrielle Anwendungen eignet.
  • Wartungsfreie pH-Elektrode mit festem Elektrolyt für Messungen bis zu 110 °C und 10 bar
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Länge 12 oder 22.5 cm
  • Außengewinde PG 13,5 zur linearen Montage
  • Ideal für industrielle Anwendungen
Spezifikation
Typ ORP-Elektrode