Learn More
Consort ORP-Elektrode, Platinum mit Glaskörper
Code produit 11712019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Anschlusstypen:
S7-Schraubverbindung
Conditionnement:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Anschlusstypen Conditionnement
11712019 S7-Schraubverbindung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11712019 Fournisseur Consort Code fournisseur SO60X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.90 €
    190.00 € / 1 Stück
    Sparen 54.90 €
    22% Rabatt
Afficher toutes les promotions
Verfügbar ab: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Consort ORP-Elektrode, Platin mit Glaskörper ist eine Elektrode zur Messung des Oxidationsreduzierungspotenzials mit einer einzelnen, nicht versiegelten Verbindung und wird mit einer S7-Schraubverbindung geliefert (separates Kabel erforderlich - siehe MPN
Consort bietet eine Vielzahl von hochwertigen elektrochemischen Analysesensoren und Elektrodenzubehör.
  • Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen.
  • Für den Einsatz mit kompatiblen Tisch- oder tragbaren Messgeräten
  • Während der Kalibrierung oder Messung sollten die Lösungen vorsichtig gerührt werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten
  • Es müssen frische Kalibrierlösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden.
  • Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe.
  • Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
  • Eine Stabilitätsanzeige auf allen Consort Messgeräten fordert den Benutzer auf, wann die Werte gemessen werden sollen
Spécification
Anschlusstypen S7-Schraubverbindung
Beschreibung Größe: 110L x 12Durchmesser mm
Typ ORP-Elektrode
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborverwendung, Redoxbestimmungen
Diaphragma Einfach, unversiegelt
Material Platinum mit Glaskörper
Bereich (mV) 0 bis ±2000 mV
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.