Learn More
240 mV bei 25 °C ORP-Testlösungen, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11524317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
230 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11524317 500 ml -
10572055 230 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11524317 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI7021L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.65 €
    38.68 € / 1 Stück
    Sparen 7.97 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige ORP-Testlösung aus Chemikalien in Reagenzienqualität, die zum Testen von Platin- und Gold-ORP-Elektroden verwendet wird.
  • Hochwertige ORP-Testlösung aus Chemikalien in Reagenzqualität, die zum Testen von Platin- und Gold-ORP-Elektroden verwendet wird
  • Entwickelt für Leistungstests bei ORP-Elektroden
  • Mit Chemikalien in Reagenzqualität zubereitet
  • Ermöglicht eine schnelle Überprüfung Ihrer ORP-Elektrode
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
Spezifikation
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 240 mV
Farbe Gelb
pH 7
Löslichkeit löslich
Menge 500 ml