Learn More
ORP-Testlösung, 240 mV
Artikelnummer. p-8014445
Change view
Click to view available options
Menge:
230 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10572055 230 ml 1 Stück
11524317 500 ml -
2 options
Artikelnummer. 10572055
Marke: Hanna Instruments HI7021M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochwertige ORP-Testlösung aus Chemikalien in Reagenzienqualität, die zum Testen von Platin- und Gold-ORP-Elektroden verwendet wird.
  • Hochwertige ORP-Testlösung aus Chemikalien in Reagenzqualität, die zum Testen von Platin- und Gold-ORP-Elektroden verwendet wird
  • Entwickelt für Leistungstests bei ORP-Elektroden
  • Mit Chemikalien in Reagenzqualität zubereitet
  • Ermöglicht eine schnelle Überprüfung Ihrer ORP-Elektrode
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
Spezifikation
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 240 mV
Farbe Gelb
pH 7
Löslichkeit löslich
Menge 230 ml