Learn More
ortho-Chlorphenylpiperazinhydrochlorid (oCPP HCl) 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460149 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460149 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1275.1601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)piperazin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 233.14
Menge 1 mL
Formelmasse 232,0534 g/mol