Learn More
ortho Gliclazid, TRC
Artikelnummer. 30394117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394117 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG4098801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H21 N3 O3 S
Menge 1 g
Synonym 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC-Name 1-(3,3a,4,5,6,6a-Hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-methylphenyl)sulfonylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 323.41
Formelmasse 323.1304
Reinheit (%) >95