Learn More
Ortho-Topolin-Ribosid, TRC
Artikelnummer. 30457180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457180 10 mg 10 Milligramm
30454113 250 mg -
30457315 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT54028510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50868-58-1
Summenformel C17H19N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 373.36
Synonym 6-(2-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine, ortho-Topolin-9-riboside, N6-(o-Hydroxybenzyl)adenosine, Cytokinin R, 6-(o-Hydroxybenzylamino)-9-beta-D-ribofuranosylpurine, 6-(2-Hydroxybenzyl)aminopurine Riboside, 6-(2-Hydroxybenzyl)adenosine, (o-Hydroxybenzyl)adenine Riboside, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-[6-[(2-Hydroxyphenyl)methylamino]Purin-9-yl]Oxol-3,4-Diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4O)ncnc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ortho-Topolin Riboside
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-3-1-2-4-10(9)24/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
Formelmasse 373.1386
Reinheit (%) >95%