Learn More
Orthoborsäure, BAKER, J.T. Baker™
Catalog Number 10419580
67.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
1 kg
Laborreagenzien
pH 3,8 bis 4,8
Aussehen der Lösung Test bestanden
CAS 10043-35-3
Schmelzpunkt 160 ™C
Siedepunkt 185™C (1013 hPa)
Dichte 1,44 g/cm³ (25 °C)
Schwermetalle (als Pb) Max. 15 ppm
Identifizierung Test bestanden
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5%
Menge 1 kg
Summenformel BH3O3
MDL-Nummer MFCD00011337
Synonym Boric acid
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)O
IUPAC-Name boric acid
Molekulargewicht (g/mol) 61.83