Learn More
Orthophosphorsäure-Lösung, 1 M, zertifiziert, für HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10072583 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10072583
Marke: Fisher Chemical J/5655/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 7664-38-2
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Summenformel H3O4P
MDL-Nummer 11340
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC-Name Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formelmasse 98g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 0.03mmHg at 20°C