Learn More
Oryzalin, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oryzalin |
| CAS | 19044-88-3 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Strukturformel | C12H18N4O6S |
| Beilstein | 2177305 |
| Farbe | Hellorange |
| Schmelzpunkt | 139.7°C |
| Synonym | 4-(dipropylamino)-3,5-dinitrobenzenesulfonamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 346.36 g/mol |
| Menge | 100 mg |