missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osimertinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16441786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16441786 500 mg 500 Milligramm
16481196 200 mg -
16476926 100 mg 100 Milligramm
16472887 50 mg 50 Milligramm
16456818 10 mg 10 Milligramm
16409367 5 mg 5 Milligramm
16401559 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16441786 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15772

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.

Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Osimertinib
CAS 1421373-65-0
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H33N7O2
Menge 500 mg
Synonym AZD-9291 Mereletinib
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (125.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 499.61
Formelmasse 499.61
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.