Learn More
Osimertinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481196 200 mg -
16476926 100 mg 100 Milligramm
16472887 50 mg 50 Milligramm
16456818 10 mg 10 Milligramm
16409367 5 mg 5 Milligramm
16401559 1 g -
16441786 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16481196 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15772
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.
Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osimertinib
CAS 1421373-65-0
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H33N7O2
Menge 200 mg
Synonym AZD-9291 Mereletinib
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (125.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 499.61
Formelmasse 499.61
Reinheit (%) 99.51%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease