Learn More
Osmium(III)-chlorid-Trihydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Os 52 bis 56 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050030
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317738 0.25 g 0.25 Gramm
11327738 1 g 1 Gramm
11307738 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11317738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033480.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 135296-80-9 | Cl3H6O3Os | 350.625 g/mol
Osmium(III) chloride trihydrate is used as a reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes. It is also useful as starting materials and an efficient alkane oxidation catalyst in the presence of pyridine and hydrogen oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135296-80-9
Summenformel Cl3H6O3Os
Molekulargewicht (g/mol) 350.625
MDL-Nummer MFCD00011148
InChI-Schlüssel UACQLNPCDXDCID-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride trihydrate, osmium trichloride trihydrate, cl3os.3h2o, acmc-20ak04, trichloroosmium-water 1/3, trichloroosmium trihydrate, osmium iii chloride trihydrate, premion
PubChem CID 57348105
IUPAC-Name Trichlorosmium; Trihydrat
SMILES O.O.O.Cl[Os](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium(III) chloride trihydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Schwarz-rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel OsCl3·3H2O
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 350.60 (296.56 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 52 to 56%