Learn More
Osmium-Standard: Os @ 10 μg/ml in 5% HCl, VHG™
Artikelnummer. 17943036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943036 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943036 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLOSH100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Osmium-Standard: Os @ 10 μg/ml in 5%iger HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium
CAS 4-2-7440
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Osmium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Os
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Os
InChI-Formel InChI=1S/Os
SMILES [Os]
IUPAC-Name Osmium
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Molekulargewicht (g/mol) 190.23
Menge 100 mL
Formelmasse 191,961 g/mol