Learn More
Osmium-Standard: Os @ 1000 μg/ml in 20%iger HCl, VHG™
Artikelnummer. 17994206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994206 50 mL 50 Milliliter
17933096 500 mL 500 Milliliter
17980486 100 mL 100 Milliliter
17932546 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17994206 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPOSH50
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Osmium-Standard: Os @ 1000 μg/ml in 20%iger HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium
CAS 4-2-7440
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Osmium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Os
Synonym Os
InChI-Formel InChI=1S/Os
SMILES [Os]
IUPAC-Name Osmium
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Molekulargewicht (g/mol) 190.23
Menge 50 mL
Formelmasse 191,961 g/mol