Learn More
Osmium(VIII)-oxid-Lösung, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120639 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15648330 5 ml Glasflasche 5 Milliliter
15638330 25 ml Glasflasche 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15648330
Marke: Honeywell-Fluka 2088685ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
2.5 Gew.-% in tert-butanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20816-12-0
Summenformel O4Os
Molekulargewicht (g/mol) 254.23
MDL-Nummer MFCD00011150
InChI-Schlüssel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Osmiumtetraoxid, Osmische Säure, Perosmiumoxid, Osmiumsäureanhydrid, Osmium-VIII-Oxid, Perosmiumsäureanhydrid, Osmiumoxid, t-4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-Name Osmium(IV)-oxid
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmiumtetroxidlösung
Namenshinweis Enthält tert-Butylhydroperoxid als Stabilisator
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 ml
Strukturformel OsO4
UN-Nummer UN3286
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Formelmasse 254.23 mol
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 6.76 psi (55 °C), 5.42 psi (20 °C)
Dichte 1.0 g/ml bei 20 °C, 0.811 g/ml bei 25 °C