Learn More
Gonotec™ Osmomat™ 050 Kolloid-Osmometer
Click to view available options
:
Kolloid-Osmometer
Beschreibung
- Leistungsstarke Messzelle
- Minimales Probenvolumen
- Einfache Injektion der Probenlösung (Plasma oder Serum)
- Vollblutproben werden nicht empfohlen
- Automatische Nullpunkteinstellung
- Bedienerauswahl der Druckeinheit (mmHg, cm Wassersäule oder kPa)
- Anzeige des ersten Ergebnisses und Speicherung des zweiten Werts zur Steuerung des Äquilibriums des Systems
- Automatisches Spülen der Messzelle nach jeder Messung
- Einfache Kalibrierung mit hydrostatischem Druckdifferential
- Automatische Standby-Funktion über längere Zeiträume
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kolloid-Osmometer |
| Modell | 050 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemessungen, medizinische Forschung, Intensivstationen, kolloidischosmotischer Druck mit Blutverlust, Hypoalbuminämie, Albumintherapie |
| Messzeit | < 1 Minute |
| Probengröße | < 10 µl Plasma/Serum |